Messbecher, mit Henkel
3000 ml, 242 mm, 170 mm
Katalognr. BURK7104-3000
Anbieter: BURKLE
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, sehr gut durchscheinend.
- Ergonomischer Griff für sicheres Handling
- Funktionaler Ausguss zur Minimierung von Verschüttungen
- Reinigung bei bis zu +60 °C wird empfohlen um Markierungen und Beschriftungen zu erhalten, zum Autoklavieren (+121 °C) sollten Becher mit erhabener Skala ausgewählt werden
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine Vielzahl weiterer Verwendungen.
Dokumente
BURK7104-0500_TDS_EN BURK7104-5000_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Ext.Ø:170 mm
- Kapazität:3000 ml
- Höhe:242 mm
- Seq:10