AuftragsverfolgungKontakt
Auffangbehälter | Avantor
Auffangbehälter
Collecting tray, PEDH material, Weiß, Nicht leitfähig, ohne Sockeleinsatz, 300×400×170 mm, 235×335×160 mm
Katalognr. 590-0809
Anbieter:   S.C.A.T.
Auffangbehälter
Katalognr. 590-0809
Anbieter:  S.C.A.T.
Auffangbehälter
Auffangbehälter
Collecting tray, PEDH material, Weiß, Nicht leitfähig, ohne Sockeleinsatz, 300×400×170 mm, 235×335×160 mm
Preis
132.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
HDPE, weiß oder schwarz (elektrisch leitfähig). Für eine Vielzahl von Verwendungen.
  • In elektrisch leitfähiger Ausführung verfübar
  • Auch mit Sockeleinsatz erhältlich, der Kanister steht immer trocken
  • Antistatikmatte und Erdungskabel optional verfügbar
Suitable for a wide range of canisters. Collect liquid in case of a leakage. The SCAT collection trays prevent the uncontrolled spread of hazardous liquids in the event of damage to a disposal container. The HDPE-EC conductive tray also prevents the build-up of static charge, which prevents the ignition of explosive substances.
Technische Daten
  • Typ:
    Nicht leitfähig, ohne Sockeleinsatz
  • Außen B×T×H:
    300×400×170 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Collecting tray, PEDH material
  • Seq:
    01
  • Innen B×T×H:
    235×335×160 mm