AuftragsverfolgungKontakt
Saccharometers
, 10 - 20, 0,1, 260 mm
  AMARH845030
 :   Amarell
Saccharometers
  AMARH845030
 :  Amarell
Saccharometers
Saccharometers
, 10 - 20, 0,1, 260 mm
SFr. 30.10
1 * 1 ST
Saccharometers with reference temperature of 20 °C.
  • Länge:
    260 mm
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,1
  • Messbereich:
    10 - 20