Sortimentskästen
330×220×70 mm
Catalog # SEMA0430
Supplier: SEMADENI
Jump to:
Product Details & Documents
Sortiment- und Lagerkästen, aus Polystyrol, sind kristallklar, mit Scharnierdeckel und ohne Einteilungen.
Accessories information: Die Unterteilungen ermöglichen das bequeme Aufteilen der Lagerboxen (330×220 mm) in viele Varianten. In verschiedene Farben erhältlich. Die Deckel sind in transparenter Farben.
Specifications
- Seq:03
- B×T×H:330×220×70 mm
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0446Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×54 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 2.10
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0442Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 62 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0443Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 62 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 5.10
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0445Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 54×54 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.70
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0436Unterteilungen, PS für Lagerboxen, gelb, 108×54 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.90
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0435Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0444Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 62 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 6.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0437Unterteilungen, PS für Lagerboxen, blau, 108×108 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3.20
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0431Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 23 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0441Unterteilungen, PS für Lagerboxen, rot, 54×54 mm, 62 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 1.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0448Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 162×108 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0449Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 215×108 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3.60
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 211-2743Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grün, 162×108 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 5.10
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0439Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 215×108 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 5.80
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0447Deckel, PS, transparent, für Unterteilungen, 108×108 mmLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 3.10
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- SEMA0440Unterteilungen, PS für Lagerboxen, grau, 322×108 mm, 45 mm HöheLog in for availability1 * 1 ST - SFr. 6.80