AuftragsverfolgungKontakt
Stopfen, PTFE | Avantor
Stopfen, PTFE
Weiß, 24/29
Katalognr. BOHLH936-06
Anbieter:   Bohlender
Stopfen, PTFE
Katalognr. BOHLH936-06
Anbieter:  Bohlender
Stopfen, PTFE
Stopfen, PTFE
Weiß, 24/29
Preis
19.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Zum Verschließen von Teilen mit Normschliff. Mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite; Griff gerändelt oder mit Sechskant. Im Vergleich zu Glasstopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig.
  • PTFE
  • Temperaturbeständig von −200 bis + 250 °C
  • Chemikalienbeständigkeit
  • FDA-konform
Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es zum Bruch der Schliffe kommen.
Zertifizierung:
Technische Daten
  • NS:
    24/29
  • Farbe:
    Weiß