AuftragsverfolgungKontakt
Stoppers, self realasing, PTFE | Avantor
Stoppers, self realasing, PTFE
24/29, 55 mm
Katalognr. COWI010.1224
Anbieter:   COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Katalognr. COWI010.1224
Anbieter:  COWIE
Stoppers, self realasing, PTFE
Stoppers, self realasing, PTFE
24/29, 55 mm
Preis
SFr. 40.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fit standard ground glass joints.
With sealing rings and self releasing ring.
Technische Daten
  • NS:
    24/29
  • Höhe:
    55 mm