Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Magnetrührstäbchen, oval

Magnetrührstäbchen, oval

150 mm, 40 mm
Katalognr. COWI001.6150
Anbieter:   COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Katalognr. COWI001.6150
Anbieter:  COWIE
Magnetrührstäbchen, oval
Magnetrührstäbchen, oval

150 mm, 40 mm

Preis
SFr. 140.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

PTFE- beschichtet. Bei Rührern mit Magnetkern aus seltenen Erden ist die magnetische Anziehungskraft 1,5 bis 2 mal stärker als bei herkömmlichen Rührern. Der Magnetkern besteht aus einer Kombination aus Samarium und Kobalt. Die Rührer mit seltenen Erden bleiben viele Jahre lang mit voller Leistung funktionsfähig, da der Magnetismus länger erhalten bleibt.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Temperaturbeständig, geeignet zur Verwendung bei hohen und niedrigen Temperaturen (–200 bis +280 °C)
Technische Daten
  • Ø:
    40 mm
  • Länge:
    150 mm
  • Seq:
    020
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.