Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

pH-Halbzellen, InLab®

InLab® Mono Plus, starkwandig, 0 - 12, 0...+130 °C, Glas, 12×120 mm, S7
  662-2875
pH-Halbzellen, InLab®
  662-2875
pH-Halbzellen, InLab®
pH-Halbzellen, InLab®

InLab® Mono Plus, starkwandig, 0 - 12, 0...+130 °C, Glas, 12×120 mm, S7

 
SFr. 413.00
   
1 * 1 ST
 

pH-Elektrode mit Glaskörper und S7-Schraubkopf. Empfohlen für Anwendungen, bei denen die Lebensdauer der pH-Elektrode wesentlich kürzer ist als die der Referenzelektrode.

InLab® Mono
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht

InLab® Mono Plus
- Extra starke Glasmembran
- Maximale Temperatur 130 °C
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht

 
  • Anschluss:
    S7
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    InLab® Mono Plus, starkwandig
  • Material:
    Glas
  • Temperatur:
    0...+130 °C
  • pH:
    0 - 12