AuftragsverfolgungKontakt
pH-Halbzellen, InLab® | Avantor
pH-Halbzellen, InLab®
InLab® Mono, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×120 mm, S7
Katalognr. 662-2874
Anbieter:   Mettler - Toledo
pH-Halbzellen, InLab®
Katalognr. 662-2874
Anbieter:  Mettler - Toledo
pH-Halbzellen, InLab®
pH-Halbzellen, InLab®
InLab® Mono, 0 - 14, 0...+100 °C, Glas, 12×120 mm, S7
Preis
SFr. 221.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
pH-Elektrode mit Glaskörper und S7-Schraubkopf. Empfohlen für Anwendungen, bei denen die Lebensdauer der pH-Elektrode wesentlich kürzer ist als die der Referenzelektrode.
InLab® Mono
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht
InLab® Mono Plus
- Extra starke Glasmembran
- Maximale Temperatur 130 °C
- Verlängerte Lebensdauer der Referenz
- Körper aus Glas bietet Schutz vor korrosiven und organischen Proben
- Abnehmbares Kabel: Verschiedene Kabel können an den S7-Schraubkopf angeschlossen werden, was den Einsatz mit einer Vielzahl von Messgeräten ermöglicht
Dokumente
Technische Daten
  • Anschluss:
    S7
  • Ø×L:
    12×120 mm
  • Typ:
    InLab® Mono
  • Material:
    Glas
  • Temperatur:
    0...+100 °C
  • pH:
    0 - 14