Referenzelektroden, InLab® Reference
InLab® Reference Flow, 0...+130 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Dreifach-Keramik, 12×120 mm, S7, Stark salzhaltige Lösungen, korrosive und heiße Säuren/Basen
Katalognr. 662-2873
Anbieter: Mettler - Toledo
Direkt zu
Product Details & Documents
Referenzelektroden mit S7 Steckkopf.
- InLab® Reference Plus eignet sich ideal für Messungen mit ionenselektiven Elektroden
- Referenzsysteme für InLab® Reference Serien: ARGENTHAL™ mit Silberionenfalle (kein Kontaminationsrisiko durch Sulfide und Proteine)
Material: Glass
: Lieferung mit Zertifikat, jedoch ohne Kabel. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten
- Anschluss:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Stark salzhaltige Lösungen, korrosive und heiße Säuren/Basen
- Typ:InLab® Reference Flow
- Material:Glas
- Membran:Dreifach-Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+130 °C