Referenzelektroden, InLab® Reference
InLab® Reference Plus, 0...+60 °C, Glas, KCl 3 mol/l / Gel, PTFE, beweglich, 12×120 mm, S7, Kochsalzlösungen, korrosive und heiße Säuren/Laugen
Katalognr. 662-2872
Anbieter: Mettler - Toledo
Direkt zu
Product Details & Documents
Referenzelektroden mit S7 Steckkopf.
- InLab® Reference Plus eignet sich ideal für Messungen mit ionenselektiven Elektroden
- Referenzsysteme für InLab® Reference Serien: ARGENTHAL™ mit Silberionenfalle (kein Kontaminationsrisiko durch Sulfide und Proteine)
Material: Glass
: Lieferung mit Zertifikat, jedoch ohne Kabel. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.
Technische Daten
- Anschluss:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Kochsalzlösungen, korrosive und heiße Säuren/Laugen
- Typ:InLab® Reference Plus
- Material:Glas
- Membran:PTFE, beweglich
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l / Gel
- Temperatur:0...+60 °C