Referenzelektroden, InLab® Reference
InLab® Reference, 0...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Keramik, 12×120 mm, S7, Kochsalzlösungen, korrosive und heiße Säuren/Laugen
662-2871
Referenzelektroden mit S7 Steckkopf.
- InLab® Reference Plus eignet sich ideal für Messungen mit ionenselektiven Elektroden
- Referenzsysteme für InLab® Reference Serien: ARGENTHAL™ mit Silberionenfalle (kein Kontaminationsrisiko durch Sulfide und Proteine)
Material: Glass
: Lieferung mit Zertifikat, jedoch ohne Kabel. Weitere Elektroden auf Anfrage erhältlich.
- Anschluss:S7
- Ø×L:12×120 mm
- Für:Kochsalzlösungen, korrosive und heiße Säuren/Laugen
- Typ:InLab® Reference
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:0...+100 °C