AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
124 mm, 165 mm
Catalog # BOCH8623
Supplier:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Catalog # BOCH8623
Supplier:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
124 mm, 165 mm
Price
SFr. 69.60
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance
Specifications
  • Ext.Ø:
    124 mm
  • Höhe:
    165 mm