AuftragsverfolgungKontakt
Dosen mit Deckel | Avantor
Dosen mit Deckel
102 mm, 80 mm
Katalognr. BOCH8620
Anbieter:   BOCHEM
Dosen mit Deckel
Katalognr. BOCH8620
Anbieter:  BOCHEM
Dosen mit Deckel
Dosen mit Deckel
102 mm, 80 mm
Preis
SFr. 42.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Jar made of stainless steel.
  • Stackable
  • Lid with handle
  • Very good chemical and temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    102 mm
  • Höhe:
    80 mm