Objektträger, UniMark®
Objektträger in Standardverpackung, Rosa
Katalognr. 631-1207
Anbieter: MARIENFELD
Direkt zu
Product Details & Documents
Die hellen Druckfarben der UniMark®-Objektträger mit gefrosteten Enden bilden einen guten Kontrast zu den Markierungen.
- Mattrand zum Etikettieren
- Aus Kalk-Natron-Glas der hydrolytischen Klasse 3
- Unterschiedliche Farben zur farblichen Codierung
- Durch äußerst dünne Beschichtung besonders für den Einsatz in Automaten geeignet
W×D×H: 76×26×1 mm
For in vitro diagnostic (IVD) applications.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_MARI1000612_823410
Konformitätserklärung
MARI0704102_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Farbe:Rosa
- Bezeichnung:Objektträger in Standardverpackung
- Seq:17