AuftragsverfolgungKontakt
Stativplatten | Avantor
Stativplatten
315×200 mm, 4,0 kg
Katalognr. 241-0348
Anbieter:   USBECK Laborgeräte
Stativplatten
Katalognr. 241-0348
Stativplatten
Stativplatten
315×200 mm, 4,0 kg
Preis
SFr. 73.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Edelstahl. Sicherer und rutschfester Stand. Für eine Vielzahl von Verwendungen einsetzbar. Mit Gewindebohrung M 10 an der Stirnseite und einem justierbarem Fuß.
  • Gummifüße für sicheren Stand
  • Glatte Oberflächen für einfache und schnelle Reinigung
  • Robust
DIN 12892/55
Zertifizierung: DIN 12892/55
Dokumente
Technische Daten
  • L×B:
    315×200 mm
  • Seq:
    07
  • Gewicht:
    4,0 kg