Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Halogenlampen | Avantor

VWR®, Halogenlampen

Halogenbirne, IT 400+, 6 V, 30 W
Katalognr. 630-0861
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Halogenlampen
Katalognr. 630-0861
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Halogenlampen
VWR®, Halogenlampen

Halogenbirne, IT 400+, 6 V, 30 W

Preis
SFr. 22.80
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Zertifizierung:

Zubehördetails:

Bestellinformationen:

Lieferinformationen:

Verpackung:

Achtung! Bitte beachten:

Dokumente

Technische Daten
  • Für:
    IT 400+
  • Bezeichnung:
    Halogenbirne
  • Seq:
    02
  • Leistung:
    30 W
  • Spannung:
    6 V