Sample containers, with screw cap
150 ml, 57 mm, 73 mm, Rot, Non sterile, Bulk
Katalognr. DELT409752
Anbieter: DELTALAB
Direkt zu
Product Details & Documents
Ultra clear PP containers with PE leak proof screw cap and PS spoon.
- Graduated in 100 ml increments
- Frosted panel on side for easy writing
- Good chemical and temperature resistance
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Ext.Ø:57 mm
- Verpackt:Bulk
- Ausführung:Non sterile
- Kapazität:150 ml
- Höhe:73 mm
- Seq:01
- Verschluss-Farbe:Rot