AuftragsverfolgungKontakt
Hydrometers for petroleum | Avantor
Hydrometers for petroleum
0,950 – 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 20 °C / 15 °C, 335 mm
Katalognr. 614-0507
Anbieter:   Alla France
Hydrometers for petroleum
Katalognr. 614-0507
Anbieter:  Alla France
Hydrometers for petroleum
Hydrometers for petroleum
0,950 – 1,000 g/ml, 0,0005 g/ml, 20 °C / 15 °C, 335 mm
Preis
SFr. 83.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These hydrometers for the petroleum industry have been designed with reading below the meniscus.
Zertifizierung: ISO 649, NF 35511, BS 718, DIN 12791.
Bestellinformationen: Traceable® three point calibration works certificate or official laboratory three point calibration certificate are available.
Technische Daten
  • Länge:
    335 mm
  • Kalibriertemperatur:
    20 °C / 15 °C
  • Teilung:
    0,0005 g/ml
  • Messbereich:
    0,950 – 1,000 g/ml