Prozess-pH-Einstabmessketten
pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran, S 9180, 2 - 14, +10...+135 °C, Glas, KCl 3 mol/l, Schliff, 12×120 mm, Schraubsteckkopf
Codice catalogo SCOI285112406
Nome del fornitore: SI Analytics
Vai a
Product Details & Documents
Documents
SI Analytics Process Equipment Catalog VWR Process Equipment Catalog.pdf
Product Literature
Specifiche
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×120 mm
- Typ:S 9180
- Bezeichnung:pH-Einstabmesskette, mit Kugelmembran
- Material:Glas
- Seq:17
- Membran:Schliff
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l
- Temperatur:+10...+135 °C
- pH:2 - 14