AuftragsverfolgungKontakt
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Katalognr. 28104.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7757-82-6
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Natriumsulfat ≥98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
CAS Nummer:  7757-82-6
Preis
SFr. 544.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Disodium sulphate, Bisodium sulphate, Sulphuric acid disodium salt
  • CAS Nummer:7757-82-6
  • Formel:Na₂SO₄
  • MDL-Nummer:MFCD00003504
  • Molekulargewicht:142.04 g/mol
  • Merck-Index:12,08829
  • Siedepunkt:1429 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:888 °C
  • Dichte:2,7 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-820-9
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
  • Assay:
    Min. 98 %
Technische Daten
  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    25 kg
Technische Daten