Calciumchlorid 90-98%, TECHNICAL
Kunststoffeimer, 25 kg
Anbieter: VWR Chemicals
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: Chloro calcium, Calcium dichloride, CaCl2
- CAS Nummer:10043-52-4
- Formel:CaCl₂
- MDL-Nummer:MFCD00010903
- Molekulargewicht:110.98 g/mol
- Merck-Index:14,01659
- Siedepunkt:1600 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:772 °C
- Dichte:2,174 g/cm³ (20 °C)
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:233-140-8
- ERREICHEN:01-2119494219-28
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer10L Plastic bucket for solids UN Y (ZPACK13247010) 2,5L Plastic bottle for solids DIN 80 (ZPACK13252500) 50L Plastic bucket UN Y (ZPACK13247050)
Verpackungsinformationen
14510598.pdf 28285714.pdf P20_VWRC22313.294_SPEC_DE.pdf P20_VWRC22313.363_SPEC_DE.pdf P20_VWRC22313.460_SPEC_DE.pdf
Produktspezifikation
Mehr
SDS_DE_CH_VWRC22313 SDS_DE_CH_VWRC22313.pdf sds_VWRC22313
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
VWR Chemicals Big Packs and Bulks VWR® for Drying and Filtration
Produktliteratur
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Assay:90 - 98 %
Technische Daten
- Packung:Kunststoffeimer
- VE:25 kg