AuftragsverfolgungKontakt
Kernthermometer, testo 905 | Avantor
Kernthermometer, testo 905
Oberflächenthermometer, testo 905-T2, −50…+350 °C, ±1,0 °C; ±1 % von mV, 0,1 °C, 150L×3Ø mm, Punkt 40L×12Ø mm, 70×40×220 mm, 80 g
Katalognr. 620-3314
Anbieter:   Testo
Kernthermometer, testo 905
Katalognr. 620-3314
Anbieter:  Testo
Kernthermometer, testo 905
Kernthermometer, testo 905
Oberflächenthermometer, testo 905-T2, −50…+350 °C, ±1,0 °C; ±1 % von mV, 0,1 °C, 150L×3Ø mm, Punkt 40L×12Ø mm, 70×40×220 mm, 80 g
Preis
SFr. 129.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Mini-Thermometer (Einstech- und Oberflächenmessung) mit drehbarer Anzeige
  • Einfach zu bedienen
  • Professioneller industrieller Messfühler (Thermoelement Typ K)
  • Automatische Abschaltfunktion
  • Drehbare Anzeige für leichte Ablesbarkeit der Werte
The testo 905 is a fast mini thermometer with a broad measuring range. The 905-T1 has a professional industrial sensor (thermocouple K-type), which has an excellent level of accuracy, especially in the upper measuring range. The sprung, wide thermocouple measuring head of the 905-T2 guarantees a very quick reaction time, and high accuracy level since it always lies flat on the uneven surface of the object being measured.
* Temperatur bis zu 500 °C - kurzzeitig.
Lieferinformationen: Mit Befestigungsclip und CR 2032 3 V Batterie für ca. 150 Stunden Betriebsdauer.
Technische Daten
  • Messbereich:
    −50…+350 °C
  • Auflösung:
    0,1 °C
  • Gewicht:
    80 g
  • Bezeichnung:
    Oberflächenthermometer, testo 905-T2
  • B×T×H:
    70×40×220 mm
  • Genauigkeit:
    ±1,0 °C; ±1 % von mV
  • Fühler:
    150L×3Ø mm, Punkt 40L×12Ø mm
  • Cat. No.:
    620-3314
  • Akku-Typ:
    3 AAA Mikro-Batterien
  • Batterielebensdauer:
    1000 h
  • Display:
    LCD
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.