Spectrophotometer cuvettes
Halbmikro, 230 – 900 nm, 1,6 ml, 10 mm, PMMA
Catalog # RATI2722120
Supplier: RATIOLAB
Jump to:
Product Details & Documents
Cuvettes designed for photometric measurements.
- Very low variation of extinction values
- Excellent optical transmission range
- Styrofoam box with resealable cover
Emballage: In styrofoam racks (100) in a styrofoam box.
Specifications
- Lichtweg:10 mm
- Typ:Halbmikro
- Volumen:1,6 ml
- Fenstermaterial:PMMA
- Seq:002
- Messbereich:230 – 900 nm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.