AuftragsverfolgungKontakt
Objectives | Avantor
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 1,3, Arbeitsabstand 0,20 mm, 100×
Katalognr. ZEIS4204909900000
Anbieter:   ZEISS
Objectives
Katalognr. ZEIS4204909900000
Anbieter:  ZEISS
Objectives
Objectives
EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 1,3, Arbeitsabstand 0,20 mm, 100×
Preis
SFr. 4’348.15
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Technische Daten
  • Vergrößerung:
    100×
  • Bezeichnung:
    EC-Plan-achromatisch Neofluar, M27, numerische Apertur von 1,3, Arbeitsabstand 0,20 mm
  • Seq:
    23