AuftragsverfolgungKontakt
Cold traps with/without condensation drain | Avantor
Cold traps with/without condensation drain
200 ml, with condensate drain
Katalognr. LENZ05355546
Anbieter:   Lenz Laborglas
Cold traps with/without condensation drain
Katalognr. LENZ05355546
Anbieter:  Lenz Laborglas
Cold traps with/without condensation drain
Cold traps with/without condensation drain
200 ml, with condensate drain
Preis
SFr. 771.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
For direct filling with coolant. Double-walled design ensures low coolant consumption. Includes NS 29/32 standard ground socket for connecting to the apparatus and NS 29/32 standard ground cone for connecting to the vacuum pump.
DURAN®, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Dokumente
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    200 ml, with condensate drain
  • Seq:
    04