AuftragsverfolgungKontakt
Dosing bottles, LDPE | Avantor
Dosing bottles, LDPE
1000 ml, 152 mm, 85 mm
Katalognr. SEMA5471
Anbieter:   SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Katalognr. SEMA5471
Anbieter:  SEMADENI
Dosing bottles, LDPE
Dosing bottles, LDPE
1000 ml, 152 mm, 85 mm
Preis
SFr. 4.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Wide neck translucent LDPE dosing bottles with white measuring cap and are suitable for viscous liquids.
  • Dose opening of Ø 5 mm
  • Neck Ø 44 mm
  • Good chemical and temperature resistance
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    85 mm
  • Kapazität:
    1000 ml
  • Höhe:
    152 mm
  • Seq:
    02