AuftragsverfolgungKontakt
Nitrogen-nitrate standard solution | Avantor
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, 1 mg/l as NO₃-N (NIST), 500 mL
Katalognr. HACH204649
Anbieter:   Hach
Nitrogen-nitrate standard solution
Katalognr. HACH204649
Anbieter:  Hach
CAS Nummer:  
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution
Nitrogen-nitrate standard solution, 1 mg/l as NO₃-N (NIST), 500 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 75.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 mL
Product Details & Documents
Standard solutions for accuracy checks in nitrate nitrogen determinations and also for meter calibrations/standardisation.
Dokumente
Technische Daten
Technische Daten
  • Konzentration:
    1 mg/l as NO₃-N (NIST)
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Nitrogen-nitrate standard solution
Technische Daten