AuftragsverfolgungKontakt
Digitale Handrefraktometer | Avantor
Digitale Handrefraktometer
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Katalognr. KRUEDR201-95
Anbieter:   A.KRÜSS Optronic
Digitale Handrefraktometer
Katalognr. KRUEDR201-95
Anbieter:  A.KRÜSS Optronic
Digitale Handrefraktometer
Digitale Handrefraktometer
DR201-95, 0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD, 0,1 °Bx ; 0,0001 nD
Preis
SFr. 628.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diese Geräte sind für die Bestimmung von Mischungsverhältnissen sowie Qualitäts- und Mengenprüfungen in folgenden Anwendungsbereichen konzipiert.
  • Zellstoff- und Papierindustrien
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie, einschließlich Zucker und Süßstoffe
  • Textilindustrie​
  • Pharmazeutische und chemische Industrien
  • Petrochemische Industrie
  • Metallindustrie
  • Abwassermanagement
Zertifizierung:
Zubehördetails:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Dokumente
Technische Daten
  • Modell:
    DR201-95
  • Messbereich:
    0 − 95 °Bx ; 1,3330 − 1,5318 nD
  • Auflösung:
    0,1 °Bx ; 0,0001 nD
  • Cat. No.:
    KRUEDR201-95
  • Genauigkeit:
    ±0,5 °C ; ±0,2 °Brix ; ±0,0003 nD
  • Stromzufuhr:
    1,5 V battery
  • Temperatur Präzision:
    ±0,5
  • B×T×H:
    130×80×40 mm
  • Gewicht:
    200 g
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..