Pulvertrichter
80 mm, 18 mm, 25 mm
Katalognr. BELAH146600080
Anbieter: Bel-Art Products, a Part of SP
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, translucent.
- Very good chemical resistance
- Very good temperature resistance
- Autoclavable
Specially designed for transferring powders. These funnels have 60º angle and a wide stem for clog-free filling.
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerTechnische Daten
- Trichter A-Ø:80 mm
- Stiel A-Ø:18 mm
- Stiel Länge:25 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



