Schalen
Rechteckig, 1640 ml, - mm, 133×247×70 mm
Katalognr. 216-1562
Anbieter: Novelis
Direkt zu
Product Details & Documents
Aluminium.
- Ölfrei
- Wiederverwertbar
Universalschalen für eine Vielzahl von Anwendungen.
Technische Daten
- Ext.Ø:- mm
- Kapazität:1640 ml
- Bezeichnung:Rechteckig
- Seq:03
- B×T×H:133×247×70 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



