Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Container, EUROBOX | Avantor

Container, EUROBOX

239 L, mit zwei Griffen, 800×600×610 mm
Katalognr. ZARG40706
Anbieter:   ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Katalognr. ZARG40706
Anbieter:  ZARGES LEICHTBAU
Container, EUROBOX
Container, EUROBOX

239 L, mit zwei Griffen, 800×600×610 mm

Preis
SFr. 668.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Aluminium, mit Deckel.

  • Deckel mit Edelstahlscharnieren und Haltebändern
  • Blaue Stapelecken zum sicheren Stapeln
  • Eckwülste für zusätzliche Formstabilität

Eurobox mit hoher Korrosionsbeständigkeit durch Edelstahlbeschläge. Die umlaufende geschäumte Dichtung im Deckel schützt vor Staub und Spritzwasser.

Technische Daten
  • Typ:
    mit zwei Griffen
  • Kapazität:
    239 L
  • Seq:
    03
  • B×T×H:
    800×600×610 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.