AuftragsverfolgungKontakt
Cold traps, Type KF | Avantor
Cold traps, Type KF
Cold trap, KF 29-OK, borosilicate glass 3,3, with 150 ml condensate capacity and 1000 ml coolent cap
Katalognr. KGWA1735
Anbieter:   KGW
Cold traps, Type KF
Katalognr. KGWA1735
Anbieter:  KGW
Cold traps, Type KF
Cold traps, Type KF
Cold trap, KF 29-OK, borosilicate glass 3,3, with 150 ml condensate capacity and 1000 ml coolent cap
Preis
SFr. 767.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Cold traps are used in conjunction with vacuum pumps to collect condensation produced from humidity or solvents. Model KF cold traps have a GL 32 glass thread together with a screw-on cap (spout), through which the condensate can easily be poured out of the cold trap. Made from borosilicate glass 3.3, in compliance with DIN/ISO 3585.
  • Easy to clean
  • No stand material for holding the cold trap
  • Protective casing of Dewar flask made of blue coated metal or aluminium
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Cold trap, KF 29-OK, borosilicate glass 3,3, with 150 ml condensate capacity and 1000 ml coolent cap
  • Seq:
    02
Accessories
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KGWA1733
    Plastic ring for cold trap, type KF
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 77.40
Produktinformationen
  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • KGWA1741
    Cooling finger S 29-GL
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 340.00