pH Electrodes, SenTix®
pH-Elektrode SenTix® MIC-B, SenTix® MIC-B, 0 - 14, –5...+100 °C, Glas, KCl 3 mol/l, ohne Ag+, 3×96 mm, BNC, festes 1-m-Kabel, Kleine Proben
Katalognr. 662-1872
Anbieter: WTW
Direkt zu
Product Details & Documents
Die bewährten und getesteten pH-Elektroden sind einfach in der Handhabung und bieten eine hohe Qualität und Präzision.
- Elektroden mit Gelelektrolyt und einem Körper aus Kunststoff sind robust und stoßfest, Membranglas ist durch ein Plastikgehäuse sicher geschützt
- Elektroden mit Flüssigelektrolyt: Der Kapillareffekt des Platindrahts garantiert konstanten Ausfluss und beugt Kontaminationen durch Ausfällungen oder Schmutz vor
- SenTix® HW- und HWS-Elektroden: Elektrolyt-Ausfluss kann für optimale Ergebnisse angepasst werden
Das neue, optimierte Membranglas garantiert sogar bei niedrigen Temperaturen eine rasche Messung. Der benutzerfreundliche Verschluss für die Einfüllöffnung verhindert ein Austreten des Elektrolyts während der Lagerung.
* Mit integriertem Temperaturfühler (NTC 30 KOhm).
Dokumente
Zertifikate
Suche nach ChargennummerCoC_WTWA103635_211604035 CoC_WTWA103635_X215104399 CoC_WTWA103635_Y224704017 CoC_WTWA103635_Y224704110 CoC_WTWA103635_Y241102449
Electrodes, Sensors and Measurement Cells (DE).pdf Sensors Electrodes Measurement Cells low (DE).pdf Sensors for Field and Lab (DE).pdf Sensors for Field and Laboratory (DE).pdf
Weitere Produktdetails
WTWA103635_TDS_EN WTWA103636_TDS_EN WTWA103642_TDS_EN WTWA103644_TDS_EN WTWA103648_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Mehr
Technische Daten
- Anschluss:BNC, festes 1-m-Kabel
- Ø×L:3×96 mm
- Für:Kleine Proben
- Typ:SenTix® MIC-B
- Bezeichnung:pH-Elektrode SenTix® MIC-B
- Material:Glas
- Seq:39
- Elektrolyt:KCl 3 mol/l, ohne Ag+
- Temperatur:–5...+100 °C
- pH:0 - 14
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- WTWA109735Elektrolyt mit 2 mol/L KNO₃ und 0,001 mol/L KCl für kombinierte ORP-Elektrode mit SilberelektrodeEinloggen für Verfügbarkeit1 * 250 mL - SFr. 75.60