Automatic burettes, Sofnol
20 ml, 0,1 ml, 0,01 ± ml
Katalognr. 612-2906
Anbieter: SciLabware
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilicate glass.
- Rotaflo® PTFE stopcock for grease-free performance and fine drop-wise control
- Graduations in white enamel
- Automatic zeroing and easy filling
: Burettes and bottles must be ordered separately.
Technische Daten
- Kapazität:20 ml
- Teilung:0,1 ml
- Toleranz:0,01 ± ml
Accessories
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 612-2909Ersatzvorratsflasche, 1000 ml, ØxH: 95x195 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 34.70 SFr.
Produktinformationen
- Katalognr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 612-2908Ersatzvorratsflasche, 500 ml, ØxH: 75x160 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 22.20 SFr.