AuftragsverfolgungKontakt
Instrumentschalen | Avantor
Instrumentschalen
Deckel für Instrumententabletts 2300/5500 ml, aus kristallklarem PS, 360×260×20 mm
Katalognr. BURK4230-2231
Anbieter:   BURKLE
Instrumentschalen
Katalognr. BURK4230-2231
Anbieter:  BURKLE
Instrumentschalen
Instrumentschalen
Deckel für Instrumententabletts 2300/5500 ml, aus kristallklarem PS, 360×260×20 mm
Preis
26.30 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Schalen für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. In Labors Arztpraxen, Krankenhäuser, Apotheken, Lebensmittelindustrie – überall dort, wo es auf die saubere Aufbewahrung von Instrumenten, Geräten, Waren und Präzisionsteilen ankommt.
  • Melamin, weiß
  • Schale ohne Deckel
Deckel als Zubehör erhältlich.
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Deckel für Instrumententabletts 2300/5500 ml, aus kristallklarem PS
  • B×T×H:
    360×260×20 mm