FlashGel™ DNA system
Product Details & Documents
Das FlashGel™ System für DNA bietet ein rasches Verfahren zur DNA-Trennung bei gleichzeitiger Beobachtung der DNA-Migration. Das System besteht aus den mitgelieferten FlashGel™ DNA-Kassetten für den Einmalgebrauch mit Fertig-Agarose und einer Elektrophorese-Einheit mit integriertem Transilluminator (FlashGel™ Dock), der sowohl zur Trennung als auch zur Erkennung eingesetzt werden kann.
- Trennt in 2 bis 7 Minuten 10 bp bis 4 kb große DNA-Fragmente
- Geldurchläufe können in Echtzeit und ohne UV-Licht direkt am Arbeitsplatz beobachtet werden
- Die Empfindlichkeit ist um ein 5faches höher als bei mit Ethidumbromid gefärbten Gels
Certifications: Einige Bestandteile und Technologien des FlashGel™ Systems werden unter Lizenz verkauft. Der in diesem Produkt enthaltene Nukleinsäurefarbstoff wird unter Lizenz von Molecular Probes, Inc ausschließlichen zu Forschungszwecken oder zur Qualitätskontrolle verkauft und ist durch angemeldete oder erteilte Patente geschützt. Die Lizenz für die FlashGel™ Dock Technologie wurde von Clare Chemical Research, Inc. erteilt. Die Lizenz für die Elektrophorese-Technologie wurde von der Temple University erteilt.
Delivery information: Lieferung erfolgt in Einzelkomponenten oder als Starter-Kit. Die Marker und Farbstoffe werden gebrauchsfertig geliefert, zur Verwendung mit dem System optimiert und für Bestleistung empfohlen. Das Starter Kit enthält das FlashGel™ Dock; eine Packung mit 9× 12+1 FlashGel™ Well-DNA-Kassetten (1,2 %); 1 ml FlashGel™ Beladungsfarbstoff und 150 µl FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb).
Caution: Hinweis: Das Gel ist vor Zugriff von außen geschützt. Nicht zur Entnahme geeignet.
Documents
Certificates
Search by Lot NumberSpecifications
- Bezeichnung:FlashGel® DNA-Kassetten, 2,2%ige Agarose, 16+1 mit zwei Böden
- Seq:08
- Cat. No.:733-1615
- Dock-Größe B×T×H:120×134×54 mm
- Lagerung (Kassetten):Bei Raumtemperatur, bis zu 5 Monate ab Produktionsdatum
- Modell:FlashGel™ DNA
- Trennungsbereich (bp):1,2%ige Agarose: 50–4000
2,2%ige Agarose: 10–1000 - Kassettengröße B×L×H:107×115×17 mm
- Gelgröße B×L:84×70 mm
- Well-Volumen:2 - 5 µl
Accessories
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- LONZ57064FlashGel™ recovery kit includes recovery cassettes 1,2%, 8+1 double-tier well, loading dye, recovery buffer, QuantLadder, visualisation glasses, and maskLog in for availability1 * 1 KIT - SFr. 1’050.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 733-1616FlashGel™ DNA-Marker (50 bp bis 1 kb), für 2,2%ige KassettenLog in for availability1 * 500 µl - SFr. 456.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 733-1621FlashGel™ DNA QuantLadder (100 bp bis 1500 bp), für 50 AnwendungenLog in for availability1 * 250 µl - SFr. 456.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 733-1620FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 4 kb), für 1,2%ige KassettenLog in for availability1 * 500 µl - SFr. 456.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 733-1622FlashGel™ DNA-Marker (100 bp bis 3 kb), für Kassetten mit 2 BödenLog in for availability1 * 500 µl - SFr. 456.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- 733-1619FlashGel™ Loading Dye, 5X, RNA-nativer Probenpuffer (enthält Xylencyanol)Log in for availability1 * 5 mL - SFr. 363.00
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
Product Information
- Catalog #BezeichnungAvailabilityPrice
- LONZ57069FlashGel™ power supply pack, includes FlashGel™ dockLog in for availability1 * 1 KIT - SFr. 2’620.00