Reference electrodes
Bezugselektrode, Ag/AgCl-Ableitung, B 1491 HD, +5...+135 °C, Glas, KCI 3 mol/l, Keramik, 12×170 mm, Schraubsteckkopf
Katalognr. SCOI285111504
Anbieter: SI Analytics
Direkt zu
Product Details & Documents
These reference electrodes are available with low maintenance plug heads or with fixed cables and free end.
Dokumente
Technische Daten
- Anschluss:Schraubsteckkopf
- Ø×L:12×170 mm
- Typ:B 1491 HD
- Bezeichnung:Bezugselektrode, Ag/AgCl-Ableitung
- Material:Glas
- Membran:Keramik
- Elektrolyt:KCI 3 mol/l
- Temperatur:+5...+135 °C