AuftragsverfolgungKontakt
Faltenbälge | Avantor
Faltenbälge
29/32 NS, 114 mm, 29/32 NS
Katalognr. BOHLH907-10
Anbieter:   Bohlender
Faltenbälge
Katalognr. BOHLH907-10
Anbieter:  Bohlender
Faltenbälge
Faltenbälge
29/32 NS, 114 mm, 29/32 NS
Preis
148.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Faltenbälge, aus PTFE, mit spitzen Falten und mit Dichtungsringen auf der Außenseite des Schliffkerns.
  • Universelle Chemikalienbeständigkeit
  • Für Vakuumanwendungen geeignet
  • Temperaturbeständig von −200 bis +250 °C
  • Zum Ausgleich von Vibrationen durch Vakuumpumpen
  • Zum Längenausgleich bei Erwärmung von Kolonnen und als Winkelversatz
Technische Daten
  • Kern:
    29/32 NS
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Seq:
    07
  • Gesamtlänge:
    114 mm