Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Nessler cylinders | Avantor

Nessler cylinders

Nessler cylinder with marking at 50 ml and 100 ml, 180 mm height
Katalognr. BIBBCRC322
Anbieter:   SciLabware
Nessler cylinders
Katalognr. BIBBCRC322
Anbieter:  SciLabware
Nessler cylinders
Nessler cylinders

Nessler cylinder with marking at 50 ml and 100 ml, 180 mm height

Preis
55.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 2 ST
Product Details & Documents

These Nessler cylinders are designed for colour comparison of water samples, foodstuffs, etc

  • Made of specially selected borosilicate glass tubing
  • Supplied in matched pairs for uniformity
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Nessler cylinder with marking at 50 ml and 100 ml, 180 mm height
  • Seq:
    02
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..