Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX® | Avantor

Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,20 ± ml
Katalognr. 612-3958
Anbieter:   SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Katalognr. 612-3958
Anbieter:  SciLabware
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®
Büretten, gerader Absperrhahn, PYREX®

100 ml, 0,20 ml, 0,20 ± ml

Preis
69.40 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Borosilikatglas mit austauschbarem PTFE-Küken, Klasse B.

  • Kalibriert für höchste Präzision „Ex“
  • PTFE-Küken für fettfreie Funktion
  • Weiße Graduierungen aus Emaille für gute Sichtbarkeit mit dunklen Lösungen

Zertifizierung: ISO 385

Technische Daten
  • Kapazität:
    100 ml
  • Teilung:
    0,20 ml
  • Toleranz:
    0,20 ± ml
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.