Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR® | Avantor

Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Kunststoffeimer, 25 kg
Anbieter:   VWR Chemicals
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Katalognr. 27800.460
Anbieter:  VWR Chemicals
CAS Nummer:  7647-14-5
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®
Natriumchlorid ≥99%, GPR RECTAPUR®

Kunststoffeimer, 25 kg

CAS Nummer:  7647-14-5
Preis
SFr. 422.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 25 kg
Product Details & Documents
Synonyme:  Saline, NaCl, Sea salt, Halite
  • CAS Nummer:7647-14-5
  • Formel:NaCl
  • MDL-Nummer:MFCD00003477
  • Molekulargewicht:58.44 g/mol
  • Merck-Index:14,08599
  • Siedepunkt:1413 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:801 °C
  • Dichte:2,16 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-598-3
Technische Daten

Ergebnisse des Spezifikationstests

  • Gehalt:
    Min. 99 %
  • Hexacyanoferrate (als K4[Fe(CN)6]):
    Max. 15 ppm
  • Schwermetalle (als Pb):
    Max. 10 ppm
  • Br (Bromid):
    Max. 0,02 %
  • I (Iodid):
    Max. 100 ppm
  • Fe (Eisen):
    Max. 10 ppm

Technische Daten

  • Packung:
    Kunststoffeimer
  • VE:
    25 kg

Technische Daten

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.