Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Deckgläser, Rund
#1, 12 mm
  631-1577
VWR®, Deckgläser, Rund
  631-1577
VWR®, Deckgläser, Rund
VWR®, Deckgläser, Rund
#1, 12 mm
133.00 SFr.
1 * 1.000 ST
Diese Deckgläser eignen sich für die Diagnostik.
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Vorgewaschen
 :
 :
 :
 :
 :
  • Ø:
    12 mm
  • Nr.:
    #1