VWR®, Deckgläser, Rund
#1, 10 mm
Katalognr. 631-1576
Anbieter: VWR Collection
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese Deckgläser eignen sich für die Diagnostik.
- Keine Blasen oder Schlieren
- Vorgewaschen
:
:
:
:
:
Dokumente
CoC_Cover glasses, round coc_VWRI631-1578_55367 COC_VWRI631-1583_49890 COC_VWRI631-1583_52447 coc_VWRI631-1583_53582
Mehr
VWRI631-1577_TDS_EN
Technisches Datenblatt
VWR® for Microscopy
Produktliteratur
Technische Daten
- Ø:10 mm
- Nr.:#1
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.