Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Deckgläser, quadratisch | Avantor

VWR®, Deckgläser, quadratisch

24×24 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Katalognr. 631-1571
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
Katalognr. 631-1571
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
VWR®, Deckgläser, quadratisch

24×24 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1

Preis
71.50 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.

  • Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1

Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.

Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    24×24 mm
  • Seq:
    05
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.