Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Deckgläser, quadratisch | Avantor

VWR®, Deckgläser, quadratisch

18×18 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Katalognr. 631-1567
Anbieter:   VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
Katalognr. 631-1567
Anbieter:  VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
VWR®, Deckgläser, quadratisch

18×18 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1

Preis
SFr. 44.30
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.

  • Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1

Verpackung: In Spenderboxen mit separatem Deckel.

Technische Daten
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    18×18 mm
  • Seq:
    02
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..