Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
VWR®, Deckgläser, quadratisch

VWR®, Deckgläser, quadratisch

15×15 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1
Catalog # 631-1566
Supplier:   VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
Catalog # 631-1566
Supplier:  VWR Collection
VWR®, Deckgläser, quadratisch
VWR®, Deckgläser, quadratisch

15×15 mm, 0,13 - 0,16 mm, #1

Price
SFr. 41.70
Log in for availability
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents

Diese Deckgläser sind speziell für diagnostische Anwendungen ausgelegt.

  • Transparentes Glas der hydrolytischen Klasse 1

Packaging: In Spenderboxen mit separatem Deckel.

Specifications
  • Nr.:
    #1
  • L×B:
    15×15 mm
  • Seq:
    01
  • Stärke:
    0,13 - 0,16 mm
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.