AuftragsverfolgungKontakt
Destillationsgeräte, mikro | Avantor
Destillationsgeräte, mikro
Auffangbehälter für Kurzwegdestillation, mit 4 Reagenzgläsern 3 ml:0,5 ml,
Katalognr. WITG2.996.005
Anbieter:   witeg Labortechnik
Destillationsgeräte, mikro
Katalognr. WITG2.996.005
Anbieter:  witeg Labortechnik
Destillationsgeräte, mikro
Destillationsgeräte, mikro
Auffangbehälter für Kurzwegdestillation, mit 4 Reagenzgläsern 3 ml:0,5 ml,
Preis
SFr. 134.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3.3
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Kurzweg-Destillationsapparat, mikro, komplett.
Zertifizierung:
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Achtung! Bitte beachten:
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Auffangbehälter für Kurzwegdestillation, mit 4 Reagenzgläsern 3 ml:0,5 ml