AuftragsverfolgungKontakt
Demeter pipettes | Avantor
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Katalognr. HECH42574001
Demeter pipettes
Katalognr. HECH42574001
Demeter pipettes
Demeter pipettes
1,1 ml, 1/1,1 ml, ±0,05/0,005 ml, 250 mm
Preis
SFr. 11.10
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Diluting pipettes, soda glass, with ring marks.
  • Fused amber graduation 'ASSISTENT-PERMANENT'
  • Calibrated for blowing out up to 1 ml
  • Other marks are calibrated to delivery ('EX')
Zertifizierung: DIN 12838, DIN 12839
Technische Daten
  • Kapazität:
    1,1 ml
  • Länge:
    250 mm
  • Teilung:
    1/1,1 ml
  • Toleranz:
    ±0,05/0,005 ml