AuftragsverfolgungKontakt
Sample tubes for stool, with screw cap | Avantor
Sample tubes for stool, with screw cap
15 ml, assembled, Colour-21390398|Colour-21390316, 20 mm, 76 mm, 1000/1000 (bag/ctn)
Katalognr. BOET07.023.2007
Anbieter:   BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Katalognr. BOET07.023.2007
Anbieter:  BOETTGER PAUL
Sample tubes for stool, with screw cap
Sample tubes for stool, with screw cap
15 ml, assembled, Colour-21390398|Colour-21390316, 20 mm, 76 mm, 1000/1000 (bag/ctn)
Preis
SFr. 348.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
PP, translucent.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Clair tube with overlapping screw cap for optimal hygiene when opening, reliably sealed with long-lasting spoon for about bean-sized samples.
Zertifizierung: Conforms to DIN EN 829 for the dispatch of stool samples.
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
Technische Daten
  • Ext.Ø:
    20 mm
  • Verpackt:
    1000/1000 (bag/ctn)
  • Ausführung:
    assembled
  • Kapazität:
    15 ml
  • Höhe:
    76 mm
  • Seq:
    04
  • Verschluss-Farbe:
    Colour-21390398|Colour-21390316